Learn More
Bicalutamida-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bicalutamide-d4 |
| CAS | 1185035-71-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18H10D4F4N2O4S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-[4-Cyano-3-trifluoromethyl)phenyl]- 3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide-d4, ICI-176334-d4, Casodex-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25)/i3D,4D,6D,7D |
| SMILES | O=C(C(O)(C)CS(C1=C([2H])C([2H])=C(F)C([2H])=C1[2H])(=O)=O)NC2=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C2 |
| Nombre IUPAC | N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-2-hidroxi-2-metil-3-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorofenil)sulfonilpropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 434.4 |
| Mostrar más |