Learn More
Bicalutamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15688705 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15688705 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15688705 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461000010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bicalutamide
CAS 90357-06-5
Punto de fusión 196.0°C
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C, 4 h)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C18H14F4N2O4S
Cantidad 1 g
Sinónimo bicalutamide, casodex, cosudex, calutide, bicalutamide cdx, raffolutil, kalumid, casodex tn, bicalutamide usan:inn:ban, bicalutamide casodex
Clave InChI LKJPYSCBVHEWIU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)F)(C(=O)NC2=CC(=C(C=C2)C#N)C(F)(F)F)O
Nombre IUPAC N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-3-(4-fluorofenil)sulfonil-2-hidroxi-2-metilpropanamida
Peso molecular (g/mol) 430.37
PubChem CID 2375
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.37
Porcentaje de pureza 97%