Learn More
BIBR 1532, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(((2E)-3-(2-Naphthalenyl)-1-oxo-2-buten-1-yl)amino)-benzoic Acid |
| CAS | 321674-73-1 |
| Fórmula molecular | C21H17NO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | BIBR 1532, 2-[[(2E)-3-(2-Naphthalenyl)-1-oxo-2-buten-1-yl]amino]-benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H17NO3/c1-14(16-11-10-15-6-2-3-7-17(15)13-16)12-20(23)22-19-9-5-4-8-18(19)21(24)25/h2-13H,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/b14-12+ |
| SMILES | O=C(NC(C=CC=C1)=C1C(O)=O)/C=C(C2=CC(C=CC=C3)=C3C=C2)\C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[[(E)-3-naftalen-2-ilbut-2-enoil]amino]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 331.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.12 |