Learn More
BIBR 1532, CTR
Código de producto. 30341835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30341835 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30341835 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB3750005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(((2E)-3-(2-Naphthalenyl)-1-oxo-2-buten-1-yl)amino)-benzoic Acid
CAS 321674-73-1
Fórmula molecular C21H17NO3
Cantidad 5 mg
Sinónimo BIBR 1532, 2-[[(2E)-3-(2-Naphthalenyl)-1-oxo-2-buten-1-yl]amino]-benzoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C21H17NO3/c1-14(16-11-10-15-6-2-3-7-17(15)13-16)12-20(23)22-19-9-5-4-8-18(19)21(24)25/h2-13H,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/b14-12+
SMILES O=C(NC(C=CC=C1)=C1C(O)=O)/C=C(C2=CC(C=CC=C3)=C3C=C2)\C
Nombre IUPAC Ácido 2-[[(E)-3-naftalen-2-ilbut-2-enoil]amino]benzoico
Peso molecular (g/mol) 331.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.12