Learn More
BIBR 1532, MedChemExpress
Código de producto. 16497246
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497246 100 mg 100 miligramos
16473307 50 mg 50 miligramos
16417298 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16497246 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17353
MedChemExpress BIBR 1532 is a potent, selective and non-competitive telomerase inhibitor with IC50 of 100 nM in a cell-free assay.
BIBR 1532 is a potent, selective and non-competitive telomerase inhibitor with IC50 of 100 nM in a cell-free assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BIBR 1532
Forma física Solid
CAS 321674-73-1
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H17NO3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (301.79 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(/C=C(C2=CC=C3C=CC=CC3=C2)\C)=O
Peso molecular (g/mol) 331.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.36
Porcentaje de pureza 99.22%