Learn More
BIBR 1087 SE, MedChemExpress
Código de producto. 16472668
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16472668 5 mg 5 miligramos
16464126 25 mg 25 miligramos
16440469 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16472668 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW004360
MedChemExpress BIBR 1087 SE is an intermediate metabolite of dabigatran etexilate.
BIBR 1087 SE is an intermediate metabolite of dabigatran etexilate.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BIBR 1087 SE
CAS 212321-78-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H37N7O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo Desethyl Dabigatran Etexilate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (166.76 mM)
SMILES N=C(C1=CC=C(C=C1)NCC2=NC3=CC(C(N(CCC(O)=O)C4=NC=CC=C4)=O)=CC=C3N2C)NC(OCCCCCC)=O
Peso molecular (g/mol) 599.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 599.68
Porcentaje de pureza 96.57%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation