Learn More
Tocris Bioscience™ BIBN 4096
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18085892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18085892 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18085892 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4561/10
Potent and selective CGRP antagonist
Potent and selective CGRP receptor antagonist (IC50 values are 0.03 and 6.4 nM for human and rat CGRP receptors respectively). Displays high affinity for human CGRP receptors (Ki = 14.4 pM); exhibits no significant affinity for 75 other receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 204697-65-4
Cantidad 10 mg
Tipo de producto BIBN 4096
Pureza >96%
Peso molecular 869.66