Learn More
BIBF0775, MedChemExpress
Código de producto. 16498507
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498507 5 mg 5 miligramos
16496326 100 mg 100 miligramos
16462007 50 mg 50 miligramos
16455858 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498507 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13783
MedChemExpress BIBF0775 is a potent and selective transforming growth factor β (TGFβ) type I receptor (Alk5) inhibitor with an IC50 of 34 nM.
BIBF0775 is a potent and selective transforming growth factor β (TGFβ) type I receptor (Alk5) inhibitor with an IC50 of 34 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BIBF0775
CAS 334951-90-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H34N4O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (126.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(NC/2=O)=C(C=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3)\NC4=CC=C(CN5CCCCC5)C=C4)N(CC)C
Peso molecular (g/mol) 494.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.63
Porcentaje de pureza 99.53%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease