Learn More
BIBF 1202, MedChemExpress
Código de producto. 16471589
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471589 1 mg 1 miligramo
16419507 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16471589 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15992
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress BIBF 1202 is the carboxylate metabolite of BIBF 1120 which inhibits VEGFR2 kinase with an IC50 of 62 nM.
BIBF 1202 is the carboxylate metabolite of BIBF 1120 which inhibits VEGFR2 kinase with an IC50 of 62 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BIBF 1202
CAS 894783-71-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H31N5O4
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 45 mg/mL (85.62 mM)
SMILES O=C(C1=CC(NC/2=O)=C(C=C1)C2=C(NC3=CC=C(N(C)C(CN4CCN(C)CC4)=O)C=C3)/C5=CC=CC=C5)O
Peso molecular (g/mol) 525.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 525.6
Porcentaje de pureza 96.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease