Learn More
Bromuro de bibenzonio, Mikromol™
Descripción
Bromuro de bibenzonio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bibenzonium Bromide |
| CAS | 15585-70-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Bibenzonium Bromide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H26 N O . Br |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Bibenzonium Bromide, Ethanaminium, 2-(1,2-diphenylethoxy)-N,N,N-trimethyl-, bromide (1:1), Ammonium, [2-(1,2-diphenylethoxy)ethyl]trimethyl-, bromide (8CI), Ethanaminium, 2-(1,2-diphenylethoxy)-N,N,N-trimethyl-, bromide (9CI), [2-(1,2-Diphenylethoxy)ethyltrimethyl]ammonium bromide (6CI), Bibenzonium bromide, ES 132, Lysbex, Lysibex, Lysobex, Medipectol, OM-Tussic, OM-Tussis, Rea-tos, Sedobex, Thoragol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H26NO.BrH/c1-20(2,3)14-15-21-19(18-12-8-5-9-13-18)16-17-10-6-4-7-11-17;/h4-13,19H,14-16H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C[N+](C)(C)CCOC(Cc1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Bromuro de 2-(1,2-difeniletoxi)etil-trimetilazanio |
| Mostrar más |