Learn More
Biapenem, MedChemExpress
Código de producto. 16475758
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475758 10 mg 10 miligramos
16431917 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16475758 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY1357310mg
MedChemExpress Biapenem (CLI 86815; L 627; LJC 10627) a parenteral carbapenem antibacterial agent with a broad spectrum.
Biapenem (CLI 86815
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biapenem
Forma física Solid
CAS 120410-24-4
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H18N4O4S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo CLI 86815 L 627 LJC 10627
Información de solubilidad H2O : 10 mg/mL (28.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N2C(C([O-])=O)=C(SC(C3)CN4[N+]3=CN=C4)[C@H](C)[C@]2([H])[C@@]1([H])[C@H](O)C
Peso molecular (g/mol) 350.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.39
Porcentaje de pureza 98.31%