Learn More
Sal Sódica Bialaphos, TRC
Código de producto. 18093540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18093540 25 mg 25 miligramos
18092830 50 mg 50 miligramos
18011130 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18093540 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB37230025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71048-99-2
Fórmula molecular C11 H21 N3 O6 P . Na
Peso molecular (g/mol) 345.26
Sinónimo L-Alanine, (2S)-2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butanoyl-L-alanyl-, monosodium salt (9CI), L-Alanine, γ-(hydroxymethylphosphinyl)-L-α-aminobutyryl-L-alanyl-, monosodium salt, Bialaphos sodium salt, Bilanafos sodium salt, Herbi-Ace, Herbie, MW 801, SF 1293
Nombre IUPAC sodio; (2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-[hidroxi(metil)fosforil]butanoil]amino]propanoil]amino]propanoato
SMILES [Na+].C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](N)CCP(=O)(C)O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bilanafos sodium
Nombres de analitos o componentes Bilanafos sodium
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C11H22N3O6P.Na/c1-6(9(15)14-7(2)11(17)18)13-10(16)8(12)4-5-21(3,19)20;/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)(H,17,18)(H,19,20);/q;+1/p-1/t6-,7-,8-;/m0./s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Environmental Testing
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.1066
Porcentaje de pureza >95%