Learn More
BI605906, MedChemExpress
Código de producto. 16455488
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455488 10 mg 10 miligramos
16411667 50 mg 50 miligramos
16408207 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16455488 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13019
MedChemExpress BI605906 is a novel IKKβ inhibitor with an IC50 value of 380 nM when assayed at 0.1 mM ATP.
BI605906 is a novel IKKβ inhibitor with an IC50 value of 380 nM when assayed at 0.1 mM ATP.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BI605906
CAS 960293-88-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H22F2N4O3S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.21 mM)
SMILES O=C(C1=C(N)C2=C(C(F)(F)CC)C=C(N3CCC(S(=O)(C)=O)CC3)N=C2S1)N
Peso molecular (g/mol) 432.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.51
Porcentaje de pureza 95.03%
Grado Research
Forma física Solid