Learn More
STEMCELL Technologies BI-D1870
Código de producto. 17150112
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
17150112 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 17150112 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 72714
90 kDa ribosomal S6 kinase (RSK) inhibitor
  • BI-D1870 inhibits the 90 kDa ribosomal S6 kinases (RSKs), which are serine/threonine kinases involved in diverse cellular processes including growth, survival, and motility (Romeo et al.)
  • Reduces neural stem cell proliferation and self-renewal in vitro (Karelina et al.)
  • Inhibits growth of breast cancer cell lines (Stratford et al.), Dhillon et al.)
Especificaciones
CAS 501437-28-1
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C19H23F2N5O2
Pureza ≥95%