Learn More
(±)-BI-D, MedChemExpress
Código de producto. 16497476
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497476 100 mg 100 miligramos
16463547 50 mg 50 miligramos
16460008 5 mg 5 miligramos
16447528 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497476 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18601
MedChemExpress ((plusmn))-BI-D is a potent ALLINI(An allosteric IN inhibitor) that binds integrase at the LEDGF/p75 binding site.
((plusmn))-BI-D is a potent ALLINI(An allosteric IN inhibitor) that binds integrase at the LEDGF/p75 binding site.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-BI-D
CAS 1416258-16-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H27NO4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (246.62 mM)
SMILES OC(C(OC(C)(C)C)C1=C(C(C=CC=C2)=C2N=C1C)C3=CC(CCCO4)=C4C=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 405.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.49
Porcentaje de pureza 95.66%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus