Learn More
BI-9627, MedChemExpress
Código de producto. 16439937
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16439937 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16439937 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18071
MedChemExpress BI-9627 is potent sodium-hydrogen exchanger isoform 1 (NHE1) inhibitor, with IC50s of 6 and 31 nM in intracellular pH recovery (pHi) and human platelet swelling assays, respectively.
BI-9627 displays >30-fold selectivity against NHE2 and with no measurable inhibitory activity against the NHE3 isoform. BI-9627 shows low DDI (drug-drug interaction) potential, excellent pharmacokinetics in rat and dog, and remarkably potent activity in the isolated heart model of ischemia-reperfusion injury.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BI-9627
CAS 1204329-34-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H19F3N4O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (280.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(NC(C1=CC=C(C2CCN(C(C)=O)CC2)C(C(F)(F)F)=C1)=O)=N
Peso molecular (g/mol) 356.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.34
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation