Learn More
Tocris Bioscience™ BI 9564
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18746168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18746168 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18746168 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5590/10
Potent and selective BRD9 and BRD7 inhibitor; orally active
BI 9564 is a potent and selective BRD9 and BRD7 inhibitor (Kd values are 14 and 239 nM, respectively). Exhibits selectivity for BRD9/7 over 48 other bromodomains, 324 kinases and 55 GPCRs. Inhibits proliferation of AML cell lines in vitro and reduces AML tumor xenograft growth in vivo. Cell permeable and orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-[(Dimethylamino)methyl]-2,5-dimethoxyphenyl]-2-methyl-1,2-dihydro-2,7-naphthyridin-1-one
CAS 1883429-22-8
Cantidad 10 mg
Objetivo Bromodomain Inhibitors
Fórmula molecular C20H23N3O3
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.41
Pureza >98%