Learn More
Tocris Bioscience™ BI 9321
Descripción
BI 9321 is a nuclear receptor-binding SET domain (NSD) 3 antagonist (IC50 = 1.2 μM). Selectively binds the PWWP1 domain of NSD3 (Kd = 166 nM). Antagonizes the interaction of H3 with NSD3-PWWP1 in U2OS cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-(5-(7-Fluoroquinolin-4-yl)-1-methyl-1H-imidazol-4-yl)-3,5-dimethylphenyl)methanamine trihydrochloride |
| CAS | 2387510-87-2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Solubilidad | water to 100 mM; DMSO to 100 mM |
| Fórmula molecular | C22H21FN4.3HCl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 469.81 |
| Forma física | Sólido |
| Color | Yellow |
| Tipo de producto | Antagonist |
| Pureza | 98% |