Learn More
BI-78D3, MedChemExpress
Código de producto. 16482886
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482886 25 mg 25 miligramos
16456607 5 mg 5 miligramos
16450247 50 mg 50 miligramos
16434926 100 mg 100 miligramos
16403888 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16482886 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10366
MedChemExpress BI-78D3 functions as a substrate competitive inhibitor of JNK, inhibit the JNK kinase activity (IC50=280 nM).
BI-78D3 functions as a substrate competitive inhibitor of JNK, inhibit the JNK kinase activity (IC50=280 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BI-78D3
CAS 883065-90-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H9N5O5S2
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (263.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=CC=C(OCCO3)C3=C2)C(SC4=NC=C([N+]([O-])=O)S4)=NN1
Peso molecular (g/mol) 379.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.37
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease