Learn More
BI-749327, MedChemExpress
Descripción
BI-749327 is a potent, high selectivity and orally bioavailable TRPC6 antagonist, with IC50s of 13 nM, 19 nM and 15 nM for mouse, human and guinea pig TRPC6, respectively. BI-749327 is 85-fold more selective for mouse TRPC6 than TRPC3 and 42-fold versus TRPC7.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BI-749327 |
| CAS | 2361241-23-6 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H21F3N4O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 31.25 mg/mL (70.63 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=NN=C(C2CCN(C(C3=CC=C(OC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)C=C3)=O)CC2)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 442.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 442.43 |
| Mostrar más |