Learn More
BI-7273, MedChemExpress
Código de producto. 16495697
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495697 5 mg 5 miligramos
16489526 50 mg 50 miligramos
16472958 10 mg 10 miligramos
16462556 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495697 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100351
MedChemExpress BI-7273 is a selective, and cell-permeable BRD9 inhibitor, with an IC50 and a Kd of 19 and 0.75 nM; also shows high effect on BRD7, with an IC50 and a Kd of 117 nM and 0.3 nM.
BI-7273 is a selective, and cell-permeable BRD9 inhibitor, with an IC50 and a Kd of 19 and 0.75 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BI-7273
CAS 1883429-21-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23N3O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (28.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CC1=C(OC)C=C(C(C2=C3C=NC=C2)=CN(C)C3=O)C=C1OC
Peso molecular (g/mol) 353.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.41
Porcentaje de pureza 99.22%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease