Learn More
Tocris Bioscience™ BI-6901
Descripción
BI-6901 is a potent and selective CCR10 antagonist (IC50 = 1 - 25 nM). BI-6901 inhibits CCL27-dependent chemotaxis of Ba/F3 cells (IC50 = 1 nM) and reduces inflammation in a DNFB-stimulated animal model of contact hypersensitivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(1 R)-3-(2-Cyano-1 H-pyrrol-1-yl)-1-[(4-methyl-1-piperidinyl)carbonyl]propyl]-1 H-indole-4-sulfonamide |
| CAS | 2040401-92-9 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | Chemokine Receptor Antagonists |
| Fórmula molecular | C23H27N5O3S |
| Pureza | 0.98 |