Learn More
BI 689648, MedChemExpress
Descripción
BI 689648 is a novel, highly selective aldosterone synthase inhibitor which can inhibit CYP11B1 and CYP11B2 with IC50s of 310 and 2.1 nM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BI 689648 |
| CAS | 1633009-87-6 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H18N4O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 30 mg/mL (100.56 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(N1CCCC2=C1N=CC(C3=CC(COC)=CN=C3)=C2)N |
| Peso molecular (g/mol) | 298.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.34 |
| Mostrar más |