Learn More
BI-671800, MedChemExpress
Descripción
BI-671800 is a highly specific and potent antagonist of chemoattractant receptor-homologous molecule on Th2 cells (DP2/CRTH2), with IC50 values of 4.5 nM and 3.7 nM for PGD2 binding to CRTH2 in hCRTH2 and mCRTH2 transfected cells, respectively. BI-671800 has potential for the treatment of poorly controlled asthma.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BI-671800 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1093108-50-9 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H26F3N5O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 135 mg/mL (269.19 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CC1=C(N(C)C)N=C(CC2=CC=C(NC(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)=O)C=C2)N=C1N(C)C |
| Mostrar más |