Learn More
BI-4464, MedChemExpress
Código de producto. 16495178
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495178 10 mg 10 miligramos
16465876 100 mg 100 miligramos
16447907 5 mg 5 miligramos
16411407 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495178 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY124625
MedChemExpress BI-4464 is a highly selective ATP competitive inhibitor of PTK2/FAK, with an IC50 of 17 nM. A PTK2 ligand for PROTAC.
BI-4464 is a highly selective ATP competitive inhibitor of PTK2/FAK, with an IC50 of 17 nM. A PTK2 ligand for PROTAC.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BI-4464
CAS 1227948-02-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H28F3N5O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (30.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1CCN(C)CC1)C2=CC=C(NC3=NC=C(C(F)(F)F)C(OC4=CC=CC(CC5)=C4C5=O)=N3)C(OC)=C2
Peso molecular (g/mol) 555.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 555.55
Porcentaje de pureza 99.27%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease