Learn More
BI-3802, MedChemExpress
Descripción
BI-3802 is a highly potent BCL6 degrader and inhibits the Bric-à-brac (BTB) domain of BCL6 with an IC50 of ≤3 nM. BI-3802 induces the polymerization of BCL6 and promotes BCL6 degration depended on E3 ligase SIAH1. BI-3802 has antitumor activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BI-3802 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 2166387-65-9 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H29ClN6O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : 5 mg/mL (10.31 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC1=CN=C(N2C[C@H](C)C[C@H](C)C2)N=C1NC3=CC(C=C(OCC(NC)=O)C(N4C)=O)=C4C=C3 |
| Mostrar más |