Learn More
BI 2536, MedChemExpress
Código de producto. 16490548
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490548 5 mg 5 miligramos
16468088 10 mg 10 miligramos
16457856 100 mg 100 miligramos
16454007 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490548 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50698
MedChemExpress BI 2536 is a dual PLK1 and BRD4 inhibitor with IC50s of 0.83 and 25 nM, respectively. BI-2536 suppresses IFNB (encoding IFN-β) gene transcription.
BI 2536 is a dual PLK1 and BRD4 inhibitor with IC50s of 0.83 and 25 nM, respectively. BI-2536 suppresses IFNB (encoding IFN-β) gene transcription.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BI 2536
CAS 755038-02-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H39N7O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 65 mg/mL (124.60 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M HCL : 25 mg/mL (47.92 mM; ultrasonic and adjust pH to 4 with HCl)
SMILES O=C1[C@H](N(C2=C(N1C)C=NC(NC3=CC=C(C(NC4CCN(C)CC4)=O)C=C3OC)=N2)C5CCCC5)CC
Peso molecular (g/mol) 521.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 521.65
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.