Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BI-2536 |
| CAS | 755038-02-9 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C28 H39 N7 O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 521,66 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | 95% |