Learn More
BI 224436, MedChemExpress
Código de producto. 16487518
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487518 10 mg 10 miligramos
16437476 100 mg 100 miligramos
16403547 50 mg 50 miligramos
16400008 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487518 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18595
MedChemExpress BI 224436 is a novel HIV-1 noncatalytic site integrase inhibitor with EC50 values of less than 15 nM against different HIV-1 laboratory strains.
BI 224436 is a novel HIV-1 noncatalytic site integrase inhibitor with EC50 values of less than 15 nM against different HIV-1 laboratory strains.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BI 224436
Forma física Solid
CAS 1155419-89-8
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H26N2O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (112.99 mM)
SMILES CC1=C([C@@H](C(O)=O)OC(C)(C)C)[C@@]([C@@]2=CC=C3C4=C2N=CC=C4CCO3)=C5C(C=CC=C5)=N1
Peso molecular (g/mol) 442.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.51
Porcentaje de pureza 98.0%