Learn More
Tocris Bioscience™ BI 01383298
Descripción
BI 01383298 is a potent and selective inhibitor of human SLC13A5 (Na+/citrate cotransporter; IC50 = 56 nM in HEK cells overexpressing hSLC13A5 and 24 nM in HepG2 cells with endogenous SLC13A5 expression). Displays >1000-fold selectivity over other family members.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(3,5-Dichlorophenyl)sulfonyl]-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-piperidinecarboxamide |
| CAS | 2227549-00-8 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula molecular | C19H19Cl2FN2O3S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 445.34 |
| Pureza | 98% |