Learn More
Tocris Bioscience™ BHPI
Beskrivelse
BHPI is an estrogen receptor (ER) α inhibitor. Inhibits proliferation of drug-resistant ERα-positive breast and ovarian cancer cells. Induces sustained activation of the unfolded protein response. Active in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dihydro-3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-7-methyl-2H-indol-2-one |
| CAS | 56632-39-4 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C21H17NO3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 331.36 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?