Learn More
BHPI, MedChemExpress
Description
BHPI is a potent inhibitor of nuclear estrogen-ERα-regulated gene expression
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | BHPI |
| CAS | 56632-39-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H17NO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 120 mg/mL (362.14 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1NC2=C(C=CC=C2C)C1(C3=CC=C(O)C=C3)C4=CC=C(O)C=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 331.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.36 |
| Show More |