Learn More
Melford Caldo infusión cerebro corazón (BHI)
Código de producto. 30018059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30018059 1 kg 1 Kg
30018060 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018059 Proveedor Melford N.º de proveedor B110001000.0
Recomendado para el cultivo de microorganismos raros.
Recomendado para el cultivo de una amplia variedad de microorganismos, incluidos muchos tipos de patógenos. Actualmente, el agar BHI se recomienda como medio general para bacterias aeróbicas y para la recuperación primaria de hongos de muestras clínicas.
Disolver 50 gramos en 1L de agua destilada. Esterilizar en autoclave durante 15 minutos.
Ingredientes:
Infusión de cerebro y corazón a partir de sólidos: 17,5 g/l
Digerido pancreático de gelatina: 10,0 g/l
Dextrosa: 2,0 g/l
Cloruro de sodio: 5,0 g/l
Fosfato disódico: 2,5 g/l
Agar: 13,5 g/l
Especificaciones
Cantidad 1 kg