Learn More
BHC, mezcla de isómeros (Alfa:Beta:Gamma:Delta=1:1:1:1), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HCH (BHC) (technical) |
| CAS | 608-73-1 |
| Fórmula molecular | C6 H6 Cl6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, BHC, HCH, NSC 11807, NSC 7909, NSC 8093, Hexachlorocyclohexane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H |
| SMILES | ClC1C(Cl)C(Cl)C(Cl)C(Cl)C1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano |
| Peso molecular (g/mol) | 290.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.8601 |