Learn More
BH3I-1, MedChemExpress
Código de producto. 16489546
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489546 50 mg 50 miligramos
16482978 10 mg 10 miligramos
16472566 25 mg 25 miligramos
16410016 2 mg 2 miligramos
16405727 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16489546 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100383
MedChemExpress BH3I-1 is a Bcl-2 family antagonist, which inhibits the binding of the Bak BH3 peptide to Bcl-xL with a Ki of 2.4±0.2 μM in FP assay. BH3I-1 has a Kd of 5.3 μM against the p53/MDM2 pair.
BH3I-1 is a Bcl-2 family antagonist, which inhibits the binding of the Bak BH3 peptide to Bcl-xL with a Ki of 2.4±0.2 μM in FP assay. BH3I-1 has a Kd of 5.3 μM against the p53/MDM2 pair.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BH3I-1
CAS 300817-68-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14BrNO3S2
Cantidad 50 mg
Sinónimo BHI1 BH 3I1
Información de solubilidad DMSO : ≥ 4.1 mg/mL (10.24 mM)
SMILES O=C(O)C(C(C)C)N(C/1=O)C(SC1=C\C2=CC=C(Br)C=C2)=S
Peso molecular (g/mol) 400.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.31
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death