Learn More
BGP 15, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BGP 15 dihydrochloride |
| CAS | 66611-37-8 |
| Fórmula molecular | C14 H22 N4 O2 . 2 H Cl |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-[2-Hydroxy-3-(1-piperidinyl)propoxy]-3-pyridinecarboximidamide Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N4O2.2ClH/c15-14(12-5-4-6-16-9-12)17-20-11-13(19)10-18-7-2-1-3-8-18;;/h4-6,9,13,19H,1-3,7-8,10-11H2,(H2,15,17);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.OC(CONC(=N)c1cccnc1)CN2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | N-[2-hidroxi-3-(1-piperidil)propoxi]piridina-3-carboxamidina; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 351.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.1276 |