Learn More
BGP-15, MedChemExpress
Código de producto. 16462656
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16462656 25 mg 25 miligramos
16425917 5 mg 5 miligramos
16419736 50 mg 50 miligramos
16403188 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16462656 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100828
MedChemExpress BGP-15 is a PARP inhibitor, with an IC50 and a Ki of 120 and 57 μM, respectively.
BGP-15 is a PARP inhibitor, with an IC50 and a Ki of 120 and 57 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BGP-15
Forma física Solid
CAS 66611-37-8
Color Amarillo claro
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H24Cl2N4O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (284.68 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 11.33 mg/mL (32.25 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES N=C(C1=CC=CN=C1)NOCC(O)CN2CCCCC2.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 351.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.27
Porcentaje de pureza 98.0%