Learn More
BGG463, MedChemExpress
Código de producto. 16495827
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495827 5 mg 5 miligramos
16463098 10 mg 10 miligramos
16449656 50 mg 50 miligramos
16444396 100 mg 100 miligramos
16402626 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16495827 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100600
MedChemExpress BGG463 (K03859) is an orally active type II CDK2 inhibitor.
BGG463 (K03859) is an orally active type II CDK2 inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BGG463
CAS 890129-26-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H29F3N6O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo K03859
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (216.05 mM)
SMILES O=C(C1=C2C=CC(OC3=NC=NC(NC(C)=O)=C3)=CC2=CC=C1)NC4=CC=C(CN5CCN(C)CC5)C(C(F)(F)F)=C4
Peso molecular (g/mol) 578.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 578.58
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid