Learn More
Tocris Bioscience™ BGC 20-761
Descripción
Selective, high affinity 5-HT6 antagonist (Ki = 20 nM). Reverses the amnesic effects of scopolamine (Cat. No. 1414) and enhances memory consolidation in a rat model.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BGC 20-761 |
| CAS | 17375-63-2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C19H22N2O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.39 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 294.398 |