Learn More
BGB-102, MedChemExpress
Código de producto. 16459327
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16459327 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16459327 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15732
MedChemExpress BGB-102 is a potent multi-kinase inhibitor against EGFR, HER2, and HER4 with IC50s of 9.6 nM, 18 nM and 40.3 nM, respectively.
BGB-102 is a potent multi-kinase inhibitor against EGFR, HER2, and HER4 with IC50s of 9.6 nM, 18 nM and 40.3 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BGB-102
CAS 807640-87-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H25BrN4O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo JNJ-26483327
SMILES CN1CCCCCOC(C(OC)=C2)=CC3=C2N=CN/C3=N\C4=CC(Br)=CC=C4C1
Peso molecular (g/mol) 457.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.36
Porcentaje de pureza 97.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease