Learn More
BG45, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Aminophenyl)2-pyrazinecarboxamide |
| CAS | 926259-99-6 |
| Fórmula molecular | C11H10N4O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | BG45, N-(2-Aminophenyl)2-pyrazinecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N4O/c12-8-3-1-2-4-9(8)15-11(16)10-7-13-5-6-14-10/h1-7H,12H2,(H,15,16) |
| SMILES | Nc1ccccc1NC(=O)c2cnccn2 |
| Nombre IUPAC | N-(2-aminofenil)pirazina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 214.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.0855 |