Learn More
BG45, MedChemExpress
Código de producto. 16477598
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477598 10 mg 10 miligramos
16463617 50 mg 50 miligramos
16410078 5 mg 5 miligramos
16407526 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16477598 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18712
MedChemExpress BG45 is an HDAC class I inhibitor with selectivity for HDAC3 (IC50 = 289 nM).
BG45 is an HDAC class I inhibitor with selectivity for HDAC3 (IC50 = 289 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BG45
CAS 926259-99-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H10N4O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 48 mg/mL (224.07 mM)
SMILES O=C(C1=NC=CN=C1)NC2=CC=CC=C2N
Peso molecular (g/mol) 214.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death