Learn More
BFH772, MedChemExpress
Código de producto. 16445747
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16445747 5 mg 5 miligramos
16444316 100 mg 100 miligramos
16443008 10 mg 10 miligramos
16439576 50 mg 50 miligramos
16402586 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16445747 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100419
MedChemExpress BFH772 is a potent oral VEGFR2 inhibitor, which is highly effective at targeting VEGFR2 kinase with an IC50 value of 3 nM.
BFH772 is a potent oral VEGFR2 inhibitor, which is highly effective at targeting VEGFR2 kinase with an IC50 value of 3 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BFH772
CAS 890128-81-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H16F3N3O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (227.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1)C2=CC=CC3=CC(OC4=NC=NC(CO)=C4)=CC=C32
Peso molecular (g/mol) 439.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.39
Porcentaje de pureza 96.25%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease