Descripción
- Hecho de línteres de algodón de alta pureza para un flujo de tampón uniforme y resultados en forma de manchas
- Sin aditivos para evitar interferencias durante la transferencia
- Se suministra en láminas
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 580 mm |
| Anchura (métrico) | 580 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferir ADN o ARN según la técnica Southern o transferencia semiseca de proteínas |
| Peso | 550 g/m2 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 25/paq. |
| Material | Línteres de algodón y pulpa refinada con un contenido de alfa-celulosa |
| Grosor | 1,3 mm |