Learn More
Sartorius™ Línteres de algodón BF1 y pulpa refinada con un transferencia alfa-celulosa, papel para transferencia
Tienda Sartorius ProductosSpecifications
Specifications
| Longitud (métrico) | 580 mm |
| Anchura (métrico) | 600 mm |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100/paq. |
| Material | Línteres de algodón y pulpa refinada con un contenido de alfa-celulosa |
| Grosor | 0,16 mm |