Learn More
Tocris Bioscience™ BF 738735
Código de producto. 18767836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18767836 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18767836 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6246/10
Potent and selective PI 4-kinase IIIβ inhibitor; broad spectrum enterovirus replication inhibitor
BF 738735 is a potent and selective ATP-competitive phosphatidylinositol 4-kinase III beta (PI 4-KIIIβ) inhibitor (IC50 = 5.7 nM). Displays approximately 200-fold selectivity over PI 4-KIIIα. Broad spectrum enterovirus replication inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-[2-methyl-8-[[[3-(methylsulfonyl)phenyl]methyl]amino]imidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl]phenol
CAS 1436383-95-7
Cantidad 10 mg
Objetivo Other Kinase Inhibitors
Fórmula molecular C21H19FN4O3S
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.47
Pureza 98%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.