Learn More
Bezafibrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bezafibrate |
| CAS | 41859-67-0 |
| Fórmula molecular | C19 H20 Cl N O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-[4-[2-[(4-Chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid, BM 15075, Befizal, Benzofibrate, Bezafibrate, Bezalip, Bezatol, Cedur, Difaterol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24) |
| SMILES | CC(C)(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-[2-[(4-clorobenzoil)amino]etil]fenoxi]-2-metilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 361.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.1081 |