Learn More
Bezafibrato, TRC
Código de producto. 30343830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343830 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30343830 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB3410005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bezafibrate
CAS 41859-67-0
Fórmula molecular C19 H20 Cl N O4
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-[4-[2-[(4-Chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid, BM 15075, Befizal, Benzofibrate, Bezafibrate, Bezalip, Bezatol, Cedur, Difaterol
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)
SMILES CC(C)(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-[2-[(4-clorobenzoil)amino]etil]fenoxi]-2-metilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 361.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.1081