Learn More
Bezafibrato, LoGiCal
Código de producto. 30460597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460597 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460597 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0063.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bezafibrate
CAS 41859-67-0
Nombres de analitos o componentes Bezafibrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H20 Cl N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Bezafibrate, 2-[4-[2-[(4-Chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid, BM 15075, Befizal, Benzofibrate, Bezalip, Bezatol, Cedur, Difaterol
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(C)(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-[2-[(4-clorobenzoil)amino]etil]fenoxi]-2-metilpropanoico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 361.82
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 361,1081 g/mol