Learn More
Éster isopropílico de bezafibrato, Mikromol™
Código de producto. 30462913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462913 4 x 25 mg -
30050232 100 mg 100 miligramos
30052387 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462913 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0063.0800254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster isopropílico de bezafibrato, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bezafibrate Isopropyl Ester
CAS 153758-85-1
Nombres de analitos o componentes Bezafibrate Isopropyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H26 Cl N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Bezafibrate Isopropyl Ester, 2-[4-[2-[(4-chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methyl-propanoic acid 1-methylethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26ClNO4/c1-15(2)27-21(26)22(3,4)28-19-11-5-16(6-12-19)13-14-24-20(25)17-7-9-18(23)10-8-17/h5-12,15H,13-14H2,1-4H3,(H,24,25)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1
Nombre IUPAC 2-[4-[2-[(4-clorobenzoil)amino]etil]fenoxi]-2-metilpropanoato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 403.9
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.155 g/mol